Fontos dokumentumok
C3784
Castanospermine
≥94% (GC), BioUltra, from Castanospermum australe seeds
Szinonimák:
(1S,6S,7R,8R,8aR)-1,6,7,8-Tetrahydroxyoctahydroindolizidine, (1S,6S,7R,8R,8aR)-Octahydro-1,6,7,8-indolizinetetrol
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
Castanospermum australe seeds
termékcsalád
BioUltra
Teszt
≥94% (GC)
form
powder
mp
212-215 °C (dec.)
oldhatóság
1 M HCl: 20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O[C@H]1CCN2C[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]12
InChI
1S/C8H15NO4/c10-4-1-2-9-3-5(11)7(12)8(13)6(4)9/h4-8,10-13H,1-3H2/t4-,5-,6+,7+,8+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JDVVGAQPNNXQDW-TVNFTVLESA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3