Merck
49291
Glucosidase from Aspergillus niger
powder, ≥750 U/g
Szinonimák:
Cellobiase
Bejelentkezés a szervezeti és szerződéses árak megtekintéséhez.
Méret kiválasztása
Erről a tételről
CAS-szám:
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352204
NACRES:
NA.54
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Forma
powder
Minőségi szint
specifikus aktivitás
≥750 U/g
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Hasonló termékeket keres? Látogasson el ide Útmutató a termékösszehasonlításhoz
Biokémiai/fiziológiai hatások
Glucosidase catalyzes the hydrolysis of α-1,4 linkages with a substrate preference for maltose, maltotriose and maltotetraose. Reactivity with large polysaccharides like dextrin and starch have also been described.
Glucosidase catalyzes the hydrolysis of α-1,4 linkages with a substrate preference for maltose, maltotriose and maltotetraose. Reactivity with large polysaccharides like dextrin and starch have also been described.
Egyéb megjegyzések
1 U corresponds to the amount of enzyme which hydrolyzes 1 μmol p-nitrophenyl-β-D-glucopyranoside per minute at pH 4.0 and 37 °C; may contain α- and β-glucosidase
Characterization; Ethanol production from paper-mill waste fibre
Characterizationcitationcitation; Ethanol production from paper-mill waste fibrecitation
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Action of α-D-glucosidase from Aspergillus niger towards dextrin and starch
M. Ota et al
Carbohydrate Polymers, 78, 287-291 (2009)
Substrate specificity and subsite affinities of crystalline α-glucosidase from Aspergillus niger
A. Kita et al
Agricultural and Biological Chemistry, 55, 2327-2335 (1991)
T Watanabe et al.
European journal of biochemistry, 209(2), 651-659 (1992-10-15)
Beta-glucosidase was purified from a crude cellulase preparation from Aspergillus niger by affinity chromatography on a methacrylamide-N-methylene-bis-methacrylamide copolymer bearing cellobiamine. The purified enzyme was a dimer with an isoelectric point of 4.0. The molecular mass of the enzyme was estimated
Xiaohong Lan et al.
Food chemistry, 188, 632-640 (2015-06-05)
Starches from five underutilized tubers (canna, potato, Chinese yam, water chestnut, and taro) were extracted to investigate quantitative structure-property relationships (QSPR) in each starch using a combination of X-ray diffraction (XRD) and small-angle X-ray scattering (SAXS). Structural parameters of the
Chunmei Wu et al.
Carbohydrate polymers, 250, 116985-116985 (2020-10-15)
In this study, citric acid (CA) esterified canna starch was firstly synthesized with the aid of vacuum, microwave and infrared radiation treatment. The changes in structural, physicochemical properties and in vitro digestibility of the modified starch were then investigated. The