Fontos dokumentumok
C5424
Conduritol B epoxide
powder, ≥95% (TLC)
Szinonimák:
1,2-Anhydro-myo-inositol
About This Item
Javasolt termékek
product name
Conduritol B epoxide,
biológiai forrás
synthetic (organic)
Minőségi szint
Teszt
≥95% (TLC)
form
powder
oldhatóság
water: 20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OC1C(O)C(O)C2OC2C1O
InChI
1S/C6H10O5/c7-1-2(8)4(10)6-5(11-6)3(1)9/h1-10H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZHMWOVGZCINIHW-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3