Fontos dokumentumok
68264
α-Hydroxyisobutyronitrile β-D-glucopyranoside
≥97% (HPLC)
Szinonimák:
α-Hydroxyisobutyronitrile β-D-glucose, 2-(β-D-Glucopyranosyloxy)-2-methylpropionitrile, Linamarin
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
Teszt
≥97% (HPLC)
form
solid
optikai aktivitás
[α]/D -26.5±2.0°, c = 1 in H2O
technika/technikák
HPLC: suitable
szín
white to off-white
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC(C)(O[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)C#N
InChI
1S/C10H17NO6/c1-10(2,4-11)17-9-8(15)7(14)6(13)5(3-12)16-9/h5-9,12-15H,3H2,1-2H3/t5-,6-,7+,8-,9+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QLTCHMYAEJEXBT-ZEBDFXRSSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Egyéb megjegyzések
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3