Fontos dokumentumok
C8546
Cellulase from Trichoderma reesei ATCC 26921
lyophilized powder, ≥1 unit/mg solid
Szinonimák:
1,4-(1,3:1,4)-β-D-Glucan 4-glucano-hydrolase
About This Item
Javasolt termékek
form
lyophilized powder
Minőségi szint
specifikus aktivitás
≥1 unit/mg solid
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Waste Prevention
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
oldhatóság
deionized water: soluble 5.0 mg/mL (Sterile; In the presence of 0.15% polyhexamethylene biguanide (PHMB).)
környezetbarátabb alternatív kategória
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egység definíció
Elkészítési megjegyzés
Egyéb megjegyzések
szubsztrát
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Protocols
To standardize an enzymatic assay procedure of cellulase.