Fontos dokumentumok
L4765
Lactoferrin from bovine colostrum
≥85% (SDS-PAGE)
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
bovine colostrum
Minőségi szint
Teszt
≥85% (SDS-PAGE)
Forma
powder
molekulatömeg
~90 kDa
technika/technikák
electrophoresis: suitable
ion chromatography: suitable
szennyeződések
salt, essentially free
oldhatóság
H2O: soluble 5 mg/mL
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Géninformáció
cow ... LTF(280846)
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)