Fontos dokumentumok
G3512
Glycerol Dehydrogenase from Cellulomonas sp.
lyophilized powder, ≥50 units/mg protein
Szinonimák:
Glycerol:NAD+ 2-oxidoreductase
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
bacterial (Cellulomonas spp.)
Minőségi szint
Forma
lyophilized powder
specifikus aktivitás
≥50 units/mg protein
molekulatömeg
~390 kDa
összetétel
Protein, ≥60% biuret
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai tulajdonságok
Michaelis constants : 1.1 x 10¯2M (Glycerol), 8.9 x 10¯5M (NAD+)
Structure : 10 subunits (42,000) per mol of enzyme
Inhibitors : p-Chloromercuribenzoate, o-phenanthroline, monoiodoacetate, heavy metal
ions (Co++, Ni++, Cu++, Zn++, Cd++)
Optimum pH : 10.0 – 10.5
Optimum temperature : 50°C
pH Stability : pH 7.5 – 10.5 (25°C, 20hr)
Thermal stability : below 55°C (pH 7.5, 15min)
Substrate specificity : This enzyme has the highest specificity for glycerol and 1,2-propanediol, and also oxidizes glycerol-α-monochlorohydrin, ethylene
glycol and 2,3-butanediol. The oxidative reaction is stimulated by K+, NH+4 and Rb+.
Egység definíció
Fizikai forma
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Protocols
Assay Procedure for Glycerol Dehydrogenase