Fontos dokumentumok
NAD98-RO
Roche
NAD
Grade II, free acid
Szinonimák:
β-Nicotinamide adenine dinucleotide hydrate, β-DPN, β-NAD, Coenzyme 1, Cozymase, DPN, Diphosphopyridine nucleotide, NAD, Nadide
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
98% (dry weight)
form
lyophilized
molekulatömeg
Mr 663.4
kiszerelés
pkg of 1 g (10127981001)
pkg of 10 g (10621650001)
pkg of 5 g (10127990001)
gyártó/kereskedő neve
Roche
szín
off-white
pH
~3.0 (50 mg/mL in water)
λmax
260 nm
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
NC1=NC=NC2=C1N=CN2.O[C@@H]3[C@@H](COP(O)(OP(OC[C@@H](O4)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H]4[N+]5=CC=CC(C(N)=O)=C5)([O-])=O)=O)OC[C@@H]3O
InChI
1S/C21H27N7O14P2/c22-17-12-19(25-7-24-17)28(8-26-12)21-16(32)14(30)11(41-21)6-39-44(36,37)42-43(34,35)38-5-10-13(29)15(31)20(40-10)27-3-1-2-9(4-27)18(23)33/h1-4,7-8,10-11,13-16,20-21,29-32H,5-6H2,(H5-,22,23,24,25,33,34,35,36,37)/t10-,11-,13-,14-,15-,16-,20-,21-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BAWFJGJZGIEFAR-NNYOXOHSSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Minőség
Organic solvents: <0.5% (GC)
Elkészítési megjegyzés
The stability of an aqueous solution in a concentration of 40 mg/ml is not expected to differ from that of a solution in a concentration of 10 mg/ml.
An aqueous solution in a concentration of 50 mg/ml (pH 2.0) maintains 97% of its NAD content after 2 days, 94% after 6 days and 91% after 10 days of storage at 2 to 8 °C and about 83% after 10 days of storage at 33 °C.
An aqueous solution in a concentration of 1.38 mg/ml shows a decrease of NAD content of 4% after 8 weeks of storage at 2 to 8 °C, stored at -15 to -25 °C the stability is expected to be > 6 months. A solution of NAD in triethanolamine buffer (pH 5.0) maintians 90% of its NAD content after
10 days of storage at 2 to 8 °C and 80% after 10 days of storage at 33 °C.
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1