C3041
Carbonate-Bicarbonate Buffer
capsule
Szinonimák:
Carbonate Buffer Solution
About This Item
Javasolt termékek
form
capsule
Minőségi szint
pH
9.3-9.9
oldhatóság
water, high purity: 1 capsule/100 mL
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
Általános leírás
Alkalmazás
Feloldás
Egyéb megjegyzések
javasolt
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Protocols
Detailed ELISA protocols cover indirect and capture ELISA techniques, recommending products for sandwich and indirect ELISA experiments.