Fontos dokumentumok
F8514
Flurbiprofen
cyclooxygenase inhibitor
Szinonimák:
(±)-2-Fluoro-α-methyl-4-biphenylacetic acid, L-790,330
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
Teszt
≥98.5% (HPLC)
Forma
powder
szín
white to off-white
mp
110-112 °C (lit.)
oldhatóság
methanol: 50 mg/mL
antibiotikus hatásspektrum
fungi
Hatásmechanizmus
enzyme | inhibits
SMILES string
CC(C(O)=O)c1ccc(c(F)c1)-c2ccccc2
InChI
1S/C15H13FO2/c1-10(15(17)18)12-7-8-13(14(16)9-12)11-5-3-2-4-6-11/h2-10H,1H3,(H,17,18)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SYTBZMRGLBWNTM-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... ALB(213) , APP(351) , CYP1A2(1544) , CYP2C9(1559) , PTGS1(5742) , PTGS2(5743)
rat ... Ptgs1(24693)
Related Categories
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCTudóscsoportunk valamennyi kutatási területen rendelkezik tapasztalattal, beleértve az élettudományt, az anyagtudományt, a kémiai szintézist, a kromatográfiát, az analitikát és még sok más területet.