Fontos dokumentumok
G7423
GSK3787
≥98% (HPLC), white to off-white, powder
Szinonimák:
4-Chloro-N-(2-{[5-trifluoromethyl)-2-pyridyl]sulfonyl}ethyl)benzamide
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
tárolási körülmény
desiccated
szín
white to off-white
oldhatóság
DMSO: ≥10 mg/mL
kezdeményező
GlaxoSmithKline
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O=S(C1=CC=C(C=N1)C(F)(F)F)(CCNC(C2=CC=C(Cl)C=C2)=O)=O
InChI
1S/C15H12ClF3N2O3S/c16-12-4-1-10(2-5-12)14(22)20-7-8-25(23,24)13-6-3-11(9-21-13)15(17,18)19/h1-6,9H,7-8H2,(H,20,22)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JFUIMTGOQCQTPF-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
We offer many products related to non-steroid nuclear receptors for your research needs.
We offer a variety of small molecule research tools, such as transcription factor modulators, inhibitors of chromatin modifying enzymes, and agonists/antagonists for target identification and validation in gene regulation research; a selection of these research tools is shown below.