Fontos dokumentumok
C3974
Ciglitizone
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
(±)-5-[4-(1-Methylcyclohexylmethoxy)benzyl]thiazolidine-2,4-dione, Ciglitazone
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
kezdeményező
Takeda
SMILES string
CC1(CCCCC1)COc2ccc(CC3SC(=O)NC3=O)cc2
InChI
1S/C18H23NO3S/c1-18(9-3-2-4-10-18)12-22-14-7-5-13(6-8-14)11-15-16(20)19-17(21)23-15/h5-8,15H,2-4,9-12H2,1H3,(H,19,20,21)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YZFWTZACSRHJQD-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... PPARG(5468)
mouse ... Pparg(19016)
Alkalmazás
- to study its effects on cell proliferation in human melanocytes
- to study its effects on pigmentation and migration of human melanocytes
It also may be used to study its effects on cell cycle and apoptosis in monocytic cells.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
We offer a variety of small molecule research tools, such as transcription factor modulators, inhibitors of chromatin modifying enzymes, and agonists/antagonists for target identification and validation in gene regulation research; a selection of these research tools is shown below.