Fontos dokumentumok
SML0424
ST247
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
3-[[[4-(Hexylamino)-2-methoxyphenyl]amino]sulfonyl]-2-thiophenecarboxylic acid methyl ester
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 10 mg/mL (clear solution)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CCCCCCNc1ccc(NS(=O)(=O)c2ccsc2C(=O)OC)c(OC)c1
InChI
1S/C19H26N2O5S2/c1-4-5-6-7-11-20-14-8-9-15(16(13-14)25-2)21-28(23,24)17-10-12-27-18(17)19(22)26-3/h8-10,12-13,20-21H,4-7,11H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MRWCGEOYGFZZCJ-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Peroxisome proliferator activated receptors (PPARs) are ligand-activated transcription factors related to hormone receptors, influencing gene expression.
We offer many products related to non-steroid nuclear receptors for your research needs.