Fontos dokumentumok
G6761
Glycine sodium salt hydrate
≥99% (HPLC)
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic (organic)
Minőségi szint
Teszt
≥99% (HPLC)
Forma
powder
molekulatömeg
97.05 g/mol (anhydrous basis)
technika/technikák
electrophoresis: suitable
mp
197-201 °C (lit.)
SMILES string
[Na+].[H]O[H].NCC([O-])=O
InChI
1S/C2H5NO2.Na.H2O/c3-1-2(4)5;;/h1,3H2,(H,4,5);;1H2/q;+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CIJQGPVMMRXSQW-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
Glycine is a simple non-essential amino acidIt is synthesized from choline, threonine and serine. It serves as a precursor for porphyrins, purines, glutathione and creatine.
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)