PHG0016
Glycine hydrochloride
Gyógyszeripari előállítás
Szinonimák:
Aminoacetic acid, Aminoethanoic acid, Glycocoll
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
form
powder
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
endotoxin, microbial, heavy metals, arsenic and trace impurities; tested
mp
176-180 °C (lit.)
alkalmasság
suitable for manufacturing use
idegen aktivitás
Cytotoxicity; tested
SMILES string
Cl.NCC(O)=O
InChI
1S/C2H5NO2.ClH/c3-1-2(4)5;/h1,3H2,(H,4,5);1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IVLXQGJVBGMLRR-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
M-Clarity Program
Our comprehensive portfolio of downstream process chemicals not only provides biopharmaceutical manufacturers with high-quality raw materials for production of classical and novel therapies, but also helps them get to market faster and simplify regulatory challenges. Ranging from non-GMP grades for low-risk application, to IPEC-PQG GMP for higher-risk applications, we have products covering all your manufacturing needs.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Jogi információk
helyettesítve
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1