Fontos dokumentumok
G2878
Glycocholic acid hydrate
synthetic, ≥97% (HPLC)
Szinonimák:
3α,7α,12α-Trihydroxy-5β-cholan-24-oic acid N-(carboxymethyl)amide, Cholylglycine, N-(3α,7α,12α-Trihydroxy-24-oxocholan-24-yl)-glycine
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
leírás
anionic
Teszt
≥97% (HPLC)
Forma
powder
molekulatömeg
average mol wt 1000
aggregált szám
2.1
technika/technikák
enzyme immunoassay: suitable
CMC
7.1
funkcionális csoport
amide
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
O.C[C@H](CCC(=O)NCC(O)=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3[C@H](O)C[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3C[C@H](O)[C@]12C
InChI
1S/C26H43NO6.H2O/c1-14(4-7-22(31)27-13-23(32)33)17-5-6-18-24-19(12-21(30)26(17,18)3)25(2)9-8-16(28)10-15(25)11-20(24)29;/h14-21,24,28-30H,4-13H2,1-3H3,(H,27,31)(H,32,33);1H2/t14-,15+,16-,17-,18+,19+,20-,21+,24+,25+,26-;/m1./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WDKPRHOCWKLQPK-ZUHYDKSRSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Protocols
Investigate bile acid roles in gut hormone profiles and glycemic control, vital for clinical labs exploring potential mechanisms.
Related Content
Bile Acids (BA) are synthesized in the liver and play important roles in cholesterol homeostasis, absorption of vitamins and lipids, and various key metabolic processes.