Fontos dokumentumok
700266P
Avanti
Glycochenodeoxycholic acid
Avanti Research - A Croda Brand
Szinonimák:
5β-cholanic acid-3α,7α-diol N-(carboxymethyl)-amide
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C26H43NO5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
449.62
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352211
NACRES:
NA.25
Teszt
>99% (TLC)
Forma
powder
kiszerelés
package of 1 × 10 mg ((700226P-10MG))
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research - A Croda Brand
lipidtípus
bile acids
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
N(CC(=O)O)C(=O)CC[C@H]([C@@H]1[C@@]2([C@H]([C@H]3[C@@H]([C@@]4([C@H](C[C@H]3O)C[C@@H](CC4)O)C)CC2)CC1)C)C
InChI
1S/C26H43NO5/c1-15(4-7-22(30)27-14-23(31)32)18-5-6-19-24-20(9-11-26(18,19)3)25(2)10-8-17(28)12-16(25)13-21(24)29/h15-21,24,28-29H,4-14H2,1-3H3,(H,27,30)(H,31,32)/t15-,16+,17-,18-,19+,20+,21-,24+,25+,26-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GHCZAUBVMUEKKP-GYPHWSFCSA-N
Kiszerelés
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700266P-10mg)
Jogi információk
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)