Fontos dokumentumok
700265P
Avanti
Glycocholic acid
Avanti Research - A Croda Brand
Szinonimák:
5β-cholanic acid-3α,7α,12α-triol N-(carboxymethyl)-amide
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C26H43NO6
CAS-szám:
Molekulatömeg:
465.62
UNSPSC kód:
12352211
NACRES:
NA.25
Teszt
>99% (TLC)
form
powder
kiszerelés
package of 1 × 10 mg ((700265P-10MG))
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research - A Croda Brand
lipidtípus
bile acids
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Kiszerelés
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700265P-10mg)
Jogi információk
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3