Fontos dokumentumok
T6260
Sodium taurochenodeoxycholate
Szinonimák:
2-([3α,7α-Dihydroxy-24-oxo-5β-cholan-24-yl]amino)ethanesulfonic acid sodium salt, 3α,7α-Dihydroxy-5β-cholan-24-oic acid N-(2-sulfoethyl)amide sodium salt, Taurochenodeoxycholic acid sodium salt
About This Item
Javasolt termékek
leírás
anionic
Minőségi szint
Teszt
≥95.0% (TLC)
form
powder
molekulatömeg
521.69 g/mol
CMC
4
HLB (hidrofil/lipofil egyensúly)
20.1
funkcionális csoport
sulfonic acid
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
[H][C@@]12[C@]([C@](CC[C@@H](O)C3)(C)[C@]3([H])C[C@H]2O)([H])CC[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@]([H])(C)CCC(NCCS(=O)([O-])=O)=O.[Na+]
InChI
1S/C26H45NO6S.Na/c1-16(4-7-23(30)27-12-13-34(31,32)33)19-5-6-20-24-21(9-11-26(19,20)3)25(2)10-8-18(28)14-17(25)15-22(24)29;/h16-22,24,28-29H,4-15H2,1-3H3,(H,27,30)(H,31,32,33);/q;+1/p-1/t16-,17+,18-,19-,20+,21+,22-,24?,25+,26-;/m1./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IYPNVUSIMGAJFC-ULWOGUKGSA-M
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Cikkek
Probiotics exhibit an inhibitory effect on pathogens, help prevent chronic intestinal inflammatory diseases or atopic syndromes, and support the immune system.
Protocols
Investigate bile acid roles in gut hormone profiles and glycemic control, vital for clinical labs exploring potential mechanisms.
Related Content
Bile Acids (BA) are synthesized in the liver and play important roles in cholesterol homeostasis, absorption of vitamins and lipids, and various key metabolic processes.