Fontos dokumentumok
G0759
Sodium glycochenodeoxycholate
Szinonimák:
3α,7α-Dihydroxy-5β-cholanoic acid N-(carboxymethyl)amide sodium salt, Glycochenodeoxycholic acid sodium salt, N-(3α,7α-Dihydroxy-24-oxocholan-24-yl)glycine sodium salt
About This Item
Javasolt termékek
leírás
anionic
Minőségi szint
form
powder
molekulatömeg
471.61 g/mol
technika/technikák
HPLC: suitable
protein quantification: suitable
funkcionális csoport
sulfonic acid
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
[Na+].C[C@H](CCC(=O)NCC([O-])=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3[C@H](O)C[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C26H43NO5.Na/c1-15(4-7-22(30)27-14-23(31)32)18-5-6-19-24-20(9-11-26(18,19)3)25(2)10-8-17(28)12-16(25)13-21(24)29;/h15-21,24,28-29H,4-14H2,1-3H3,(H,27,30)(H,31,32);/q;+1/p-1/t15-,16+,17-,18-,19+,20+,21-,24+,25+,26-;/m1./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AAYACJGHNRIFCT-YRJJIGPTSA-M
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
helyettesítve
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Cikkek
Probiotics exhibit an inhibitory effect on pathogens, help prevent chronic intestinal inflammatory diseases or atopic syndromes, and support the immune system.
Protocols
Investigate bile acid roles in gut hormone profiles and glycemic control, vital for clinical labs exploring potential mechanisms.
Related Content
Bile Acids (BA) are synthesized in the liver and play important roles in cholesterol homeostasis, absorption of vitamins and lipids, and various key metabolic processes.