Fontos dokumentumok
T9034
Taurocholic acid sodium salt hydrate
BioXtra, ≥95% (HPLC)
Szinonimák:
2-[(3α,7α,12α-Trihydroxy-24-oxo-5β-cholan-24-yl)amino]ethanesulfonic acid, 3α,7α,12α-Trihydroxy-5β-cholan-24-oic acid N-(2-sulfoethyl)amide, Sodium taurocholate hydrate
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic (organic)
Minőségi szint
leírás
anionic
termékcsalád
BioXtra
Teszt
≥95% (HPLC)
Forma
powder
molekulatömeg
micellar avg mol wt 2100
aggregált szám
4
szennyeződések
≤0.005% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
CMC
3-11 mM (20-25°C)
oldhatóság
H2O: 0.2 M, clear, colorless to faintly yellow
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤0.05%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
kation nyomok
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.01%
Mg: ≤0.005%
NH4+: ≤0.1%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
alkalmazás(ok)
detection
funkcionális csoport
sulfonic acid
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
[Na+].[H]O[H].[H][C@@]12C[C@H](O)CC[C@]1(C)[C@@]3([H])C[C@H](O)[C@]4(C)[C@H](CC[C@@]4([H])[C@]3([H])[C@H](O)C2)[C@H](C)CCC(=O)NCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C26H45NO7S.Na.H2O/c1-15(4-7-23(31)27-10-11-35(32,33)34)18-5-6-19-24-20(14-22(30)26(18,19)3)25(2)9-8-17(28)12-16(25)13-21(24)29;;/h15-22,24,28-30H,4-14H2,1-3H3,(H,27,31)(H,32,33,34);;1H2/q;+1;/p-1/t15-,16+,17-,18-,19+,20+,21-,22+,24+,25+,26-;;/m1../s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RDAJAQDLEFHVNR-NEMAEHQESA-M
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)