Fontos dokumentumok
361311
Millipore
Glycodeoxycholic Acid, Sodium Salt
Induces apoptosis in hepatocytes by a mechanism associated with DNA cleavage by endonucleases. Aggregation number: 2.
Szinonimák:
Glycodeoxycholic Acid, Sodium Salt, GDCA
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C26H42NO5 · Na
CAS-szám:
Molekulatömeg:
471.61
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12161902
NACRES:
NA.21
Minőségi szint
Teszt
≥96% (TLC)
form
solid
molekulatömeg
micellar wt 900
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
aggregált szám
2
szín
white
pKa 
4.8
CMC
2.1 mM
oldhatóság
water: 10 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
15-25°C
InChI
1S/C26H43NO5.Na/c1-15(4-9-23(30)27-14-24(31)32)19-7-8-20-18-6-5-16-12-17(28)10-11-25(16,2)21(18)13-22(29)26(19,20)3;/h15-22,28-29H,4-14H2,1-3H3,(H,27,30)(H,31,32);/t15-,16-,17-,18+,19-,20+,21+,22+,25+,26-;/m1./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IIYSTUUVIASHBG-YEUHZSMFSA-N
Általános leírás
Induces apoptosis in hepatocytes by a mechanism associated with DNA cleavage by endonucleases. Aggregation number: 2.
Ionic detergent with a CMC of 2.1 mM and a micellar weight of 900. Induces apoptosis in hepatocytes by a mechanism associated with DNA cleavage by endonucleases. Aggregation number: 2.
Figyelmeztetés
Toxicity: Irritant (B)
Egyéb megjegyzések
Kwo, P., et al. 1995. Am. J. Physiol.268, G613.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3