Fontos dokumentumok
739715
Glycochenodeoxycholic-2,2,4,4-d4 acid
98 atom % D, 98% (CP)
Szinonimák:
3α,7α-Dihydroxy-5β-cholanoic-2,2,4,4-d4 acid N-(carboxymethyl)amide, N-(3α,7α-Dihydroxy-24-oxocholan-24-yl)glycine-2,2,4,4-d4, Chenodeoxycholylglycine-2,2,4,4-d4, Chenodeoxyglycocholic-2,2,4,4-d4 acid
About This Item
Javasolt termékek
izotóptisztaság
98 atom % D
Teszt
98% (CP)
form
liquid
tömegeltolódás
M+4
SMILES string
[H][C@@]12[C@]([C@](CC([C@H]3O)([2H])[2H])(C)[C@@](C[C@H]2O)([H])C3([2H])[2H])([H])CC[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@]([H])(C)CCC(NCC(O)=O)=O
InChI
1S/C25H41NO6/c1-24-9-7-15(27)11-14(24)12-20(29)23-17-4-3-16(25(17,2)10-8-18(23)24)19(28)5-6-21(30)26-13-22(31)32/h14-20,23,27-29H,3-13H2,1-2H3,(H,26,30)(H,31,32)/t14-,15+,16+,17-,18-,19+,20+,23-,24-,25+/m0/s1/i7D2,11D2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XILGPPBPXPUXQG-LXAYGWTLSA-N
Related Categories
Kiszerelés
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?