389M-1
Glutamine Synthetase (GS-6) Mouse Monoclonal Antibody
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
100
500
konjugátum
unconjugated
antitest forma
culture supernatant
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
GS-6, monoclonal
leírás
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
form
buffered aqueous solution
faj reaktivitás
human
kiszerelés
vial of 0.1 mL concentrate (389M-14)
vial of 0.5 mL concentrate (389M-15)
bottle of 1.0 mL predilute (389M-17)
vial of 1.0 mL concentrate (389M-16)
bottle of 7.0 mL predilute (389M-18)
technika/technikák
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:25-1:100
izotípus
IgG2a
szabályozó
hepatocellular carcinoma
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
vizualizáció
cytoplasmic
Géninformáció
human ... GLUL(2752)
Related Categories
Általános leírás
Minőség
IVD | IVD | IVD | RUO |