G019
Muscimol hydrobromide
≥98% (HPLC), solid
Szinonimák:
5-Aminomethyl-3-hydroxyisoxazole hydrobromide
Teszt
≥98% (HPLC)
form
solid
szín
off-white to tan
oldhatóság
H2O: >10 mg/mL
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Br[H].NCc1cc(O)no1
InChI
1S/C4H6N2O2.BrH/c5-2-3-1-4(7)6-8-3;/h1H,2,5H2,(H,6,7);1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OPZOJWHOZRKYQX-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... GABRA1(2554) , GABRA2(2555) , GABRA3(2556) , GABRA4(2557) , GABRA5(2558) , GABRA6(2559) , GABRB1(2560) , GABRB2(2561) , GABRB3(2562)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Cikkek
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience