Fontos dokumentumok
B5399
(±)-Baclofen
≥98% (HPLC), solid
Szinonimák:
(±)-β-(Aminomethyl)-4-chlorobenzenepropanoic acid, Lioresal
Teszt
≥98% (HPLC)
form
solid
szín
white to very faintly yellow
oldhatóság
1 M HCl: 50 mg/mL
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
ClC1=CC=C(C(CN)CC(O)=O)C=C1
InChI
1S/C10H12ClNO2/c11-9-3-1-7(2-4-9)8(6-12)5-10(13)14/h1-4,8H,5-6,12H2,(H,13,14)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KPYSYYIEGFHWSV-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... GABBR1(2550) , GABBR2(9568)
rat ... Gabbr1(81657) , Gabra2(29706)
Alkalmazás
- as well as control GABAergic drug to test its protective effects on 1-methyl-4-phenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine (MPTP)-induced dopaminergic toxicity
- to test its effects on in vivo motor function tests and performance of mutant mice
- to test its excitability effect on dopaminergic (DA) neurons of the ventral tegmental area (VTA)
- to test its effect in reducing dendritic excitability in Purkinje neurons
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3