Fontos dokumentumok
S166
Saclofen
solid
Szinonimák:
β-(Aminomethyl)-4-chlorobenzeneethanesulfonic acid
About This Item
Javasolt termékek
Forma
solid
Minőségi szint
szín
white
oldhatóság
0.1 M NaOH: 20 mg/mL
SMILES string
NCC(CS(O)(=O)=O)c1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C9H12ClNO3S/c10-9-3-1-7(2-4-9)8(5-11)6-15(12,13)14/h1-4,8H,5-6,11H2,(H,12,13,14)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JYLNVJYYQQXNEK-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... GABBR1(2550) , GABBR2(9568)
mouse ... GABBR1(54393) , GABBR2(242425)
rat ... GABBR1(81657) , GABBR2(83633)
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)