Fontos dokumentumok
G013
R(+)-Baclofen hydrochloride
solid
Szinonimák:
Arbaclofen hydrochloride, R(+)-β-(Aminomethyl)-4-chlorobenzenepropanoic acid hydrochloride, STX209
About This Item
Javasolt termékek
Forma
solid
Minőségi szint
optikai aktivitás
[α]28/D +3.8°, c = 0.9 in methanol(lit.)
tárolási körülmény
desiccated
szín
white
oldhatóság
DMSO: >20 mg/mL
H2O: 26 mg/mL (Solutions may be stored for several weeks at 4 °C.)
SMILES string
Cl[H].NC[C@H](CC(O)=O)c1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C10H12ClNO2.ClH/c11-9-3-1-7(2-4-9)8(6-12)5-10(13)14;/h1-4,8H,5-6,12H2,(H,13,14);1H/t8-;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WMNUVYYLMCMHLU-QRPNPIFTSA-N
Géninformáció
human ... GABBR1(2550)
mouse ... GABBR1(54393)
rat ... GABBR1(81657)
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Protocols
Qualitative Thin Layer Chromatography Analysis of Flavonoids and Quantification of Terpene Lactones in Ginkgo Biloba Extracts and Tablets