Fontos dokumentumok
C2181
Anti-Mouse IgG (whole molecule) F(ab′)2 fragment–Cy3 antibody produced in sheep
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Cy3 Anti-Mouse IgG, Cy3 Mouse IgG, Sheep Anti-Mouse IgG
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
sheep
Minőségi szint
konjugátum
CY3 conjugate
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
secondary antibodies
klón
polyclonal
Forma
buffered aqueous solution
faj reaktivitás
mouse
technika/technikák
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Általános leírás
Alkalmazás
- in immunolabeling of Hela cells
- as secondary antibody in immunocytochemistry of dendritic cells
- as secondary antibody in immunofluorescence analysis of mesenchymal stem cells
- as secondary antibody in immunofluorescence staining keratinocyte cell lines
- in immunohistochemistry of articular cartilage
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egyéb megjegyzések
Fizikai forma
Elkészítési megjegyzés
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)