AP124R
Goat Anti-Mouse IgG Antibody, Rhodamine conjugate
Chemicon®, from goat
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
goat
Minőségi szint
konjugátum
TRITC conjugate
rhodamine conjugate
antitest forma
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
antitest terméktípus
secondary antibodies
klón
polyclonal
faj reaktivitás
mouse
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
immunofluorescence: suitable
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Related Categories
Egyediség
WAVELENGTH:
Absorption peak = 550 nm, Emission peak = 570 nm.
Alkalmazás
Secondary & Control Antibodies
Whole Immunoglobulin Secondary Antibodies
Fizikai forma
RECONSTITUTION:
Reconstitute with 2 mL of sterile distilled water
RHODAMINE/PROTEIN:
Approximately 0.43 (A550/A280).
Tárolás és stabilitás
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3