AP124F
Goat Anti-Mouse IgG Antibody, (H+L) FITC Conjugated
2 mg/mL (after reconstitution), Chemicon®
Szinonimák:
Goat Anti-Mouse IgG FITC
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
goat
Minőségi szint
konjugátum
FITC conjugate
antitest forma
affinity purified immunoglobulin
antitest terméktípus
secondary antibodies
klón
polyclonal
faj reaktivitás
mouse
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
koncentráció
2 mg/mL (after reconstitution)
technika/technikák
immunofluorescence: suitable
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Általános leírás
Egyediség
Purity:
Affinity purified antibody shows a single band against Rabbit anti Goat Serum when run as the antigen in IEP at a minimum concentration of 10 mg/mL.
Alkalmazás
Suggested dilution for most applications: 1:50-1:200.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Secondary & Control Antibodies
Whole Immunoglobulin Secondary Antibodies
Minőség
Fizikai forma
F/P Ratio:
14.5 μg FITC per mg of antibody
Tárolás és stabilitás
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3