Fontos dokumentumok
F3393
Anti-Fibroblast Growth Factor-Basic (1-24) antibody produced in rabbit
fractionated antiserum, lyophilized powder
Szinonimák:
Anti-FGF2, Anti-bFGF
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
fractionated antiserum
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
Forma
lyophilized powder
faj reaktivitás
human, bovine, rat
technika/technikák
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:1,000
szennyeződések
endotoxin, tested
UniProt elérési szám
alkalmazás(ok)
research pathology
tárolási hőmérséklet
2-8°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
bovine ... FGF2(281161)
human ... FGF2(2247)
rat ... Fgf2(54250)
Általános leírás
Immunogén
Alkalmazás
- immunohistochemistry
- immunostaining
- immunoblotting
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Analízis megjegyzés
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)