Fontos dokumentumok
SAB4200813
Anti-α Actinin antibody, Mouse monoclonal
clone BM-75.2, purified from hybridoma cell culture
Szinonimák:
Alpha-actinin cytoskeletal isoform, Alpha-actinin-1, F-actin cross-linking protein, Non-muscle alpha-actinin-1
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
antitest forma
purified from hybridoma cell culture
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
BM-75.2, monoclonal
molekulatömeg
~100 kDa
faj reaktivitás
human
kiszerelés
antibody small pack of 25 μL
koncentráció
~1 mg/mL
technika/technikák
immunoblotting: 0.5-1 μg/mL using human HeLa cells extract.
immunofluorescence: 5-10 μg/mL using human foreskin fibroblast Hs68 cells.
izotípus
IgM
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... ACTN1(87)
Related Categories
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg