SML0613
Rofecoxib
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
4-[4-(Methylsulfonyl)phenyl]-3-phenyl-2(5H)-furanone
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(C)c1ccc(cc1)C2=C(C(=O)OC2)c3ccccc3
InChI
1S/C17H14O4S/c1-22(19,20)14-9-7-12(8-10-14)15-11-21-17(18)16(15)13-5-3-2-4-6-13/h2-10H,11H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RZJQGNCSTQAWON-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)