F8263
Iron(II) sulfate heptahydrate
suitable for plant cell culture, ≥99%
Szinonimák:
Ferrous sulfate heptahydrate
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
14.6 mmHg ( 25 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥99%
eltarthatósági idő
2 yr
technika/technikák
cell culture | plant: suitable
sűrűség
1.898 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
O.O.O.O.O.O.O.[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Fe.H2O4S.7H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);7*1H2/q+2;;;;;;;;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SURQXAFEQWPFPV-UHFFFAOYSA-L
Általános leírás
Alkalmazás
- Development of spherical iron(II) sulfate heptahydrate-containing solid particles with sustained drug release.: This study presents the development of spherical solid particles containing iron(II) sulfate heptahydrate aimed at sustained drug release applications. The focus was on optimizing the formulation for controlled release, which could be significant for future biochemistry and pharmacology research (Szabo-Revesz et al., 2007).
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Related Content
To prepare 1L of a 10 X iron chelate solution