Merck
1270355
USP
Ferrous sulfate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
Iron(II) sulfate heptahydrate, Ferrous sulfate heptahydrate
About This Item
Lineáris képlet:
FeSO4 · 7H2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
278.01
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
gőznyomás
14.6 mmHg ( 25 °C)
API-család
ferrous sulfate
gyártó/kereskedő neve
USP
sűrűség
1.898 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
SMILES string
O.O.O.O.O.O.O.[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Fe.H2O4S.7H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);7*1H2/q+2;;;;;;;;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SURQXAFEQWPFPV-UHFFFAOYSA-L
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Ferrous sulfate USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Analízis megjegyzés
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
kapcsolódó termék
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1