Fontos dokumentumok
F8633
Iron(II) sulfate heptahydrate
BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, ≥99%
Szinonimák:
Ferrous sulfate heptahydrate
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
14.6 mmHg ( 25 °C)
Minőségi szint
termékcsalád
BioReagent
Teszt
≥99%
eltarthatósági idő
2 yr
technika/technikák
cell culture | insect: suitable
cell culture | mammalian: suitable
sűrűség
1.898 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
O.O.O.O.O.O.O.[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Fe.H2O4S.7H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);7*1H2/q+2;;;;;;;;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SURQXAFEQWPFPV-UHFFFAOYSA-L
Általános leírás
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)