Fontos dokumentumok
F7002
Iron(II) sulfate heptahydrate
ReagentPlus®, ≥99%
Szinonimák:
Ferrous sulfate heptahydrate
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
14.6 mmHg ( 25 °C)
Minőségi szint
termékcsalád
ReagentPlus®
Teszt
≥99%
form
powder
pH
3-4 (25 °C, 50 g/L)
sűrűség
1.898 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
O.O.O.O.O.O.O.[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Fe.H2O4S.7H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);7*1H2/q+2;;;;;;;;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SURQXAFEQWPFPV-UHFFFAOYSA-L
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Protocols
To measure 5′-nucleotidase activity, this procedure uses adenosine 5’-monophosphate and a color reagent to create a standard curve for determining the micromoles of phosphorus liberated.