Fontos dokumentumok
F0638
Iron(III) sulfate hydrate
BioReagent, suitable for plant cell culture
Szinonimák:
Ferric sulfate hydrate
About This Item
Javasolt termékek
termékcsalád
BioReagent
Forma
powder
technika/technikák
cell culture | plant: suitable
alkalmazás(ok)
agriculture
SMILES string
[Fe+3].[Fe+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Fe.3H2O4S/c;;3*1-5(2,3)4/h;;3*(H2,1,2,3,4)/q2*+3;;;/p-6
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RUTXIHLAWFEWGM-UHFFFAOYSA-H
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)