Merck
1.03963
SAFC
Iron(II) sulfate heptahydrate
crystalline, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, USP, FCC
Gyógyszeripari előállítás
Szinonimák:
Iron(II) sulfate heptahydrate, Iron
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
FeSO4 · 7H2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
278.01
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
EC index szám:
231-753-5
Ügynökség
BP
Ph. Eur.
USP
Minőségi szint
szab. megfelelőség
FCC
leírás
cryst., EMPROVE® ESSENTIAL Ph Eur,BP,USP,FCC
termékcsalád
EMPROVE® ESSENTIAL
form
crystalline
solid
hatékonyság
319 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
3-4 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
>60 °C (Elimination of water of crystallisation)
sűrűség
1.89 g/cm3 at 20 °C
alkalmazás(ok)
liquid formulation
pharmaceutical
solid formulation
tárolási hőmérséklet
15-25°C
InChI
1S/Fe.H2O4S.7H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);7*1H2/q+2;;;;;;;;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SURQXAFEQWPFPV-UHFFFAOYSA-L
Általános leírás
Finding the right excipient that matches your needs as well as regulatory demands can be a complicated challenge in formulation. With our application know-how and regulatory expertise, we support you in every step of development, scale-up, and production.
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Alkalmazás
Iron(II) sulfate is typically used in cell culture media in Biopharm production, or in mineral supplements and baby food.
Jogi információk
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1