Merck
803049
Sigma-Aldrich
Folic acid-(glutamic acid-13C5)
≥99 atom % 13C, ≥95% (CP)
Szinonimák:
Vitamin B9-(glutamic acid-13C5)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
13C5C14H19N7O6
CAS-szám:
Molekulatömeg:
446.36
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
≥99 atom % 13C
Minőségi szint
Teszt
≥95% (CP)
Forma
powder
technika/technikák
mass spectrometry (MS): suitable
szín
white to light yellow
mp
>285 °C
alkalmazás(ok)
detection
tömegeltolódás
M+5
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O=C1C2=C(N=CC(CNC3=CC=C(C(N[13CH]([13C](O)=O)[13CH2][13CH2][13C](O)=O)=O)C=C3)=N2)N=C(N)N1
InChI
1S/C19H19N7O6/c20-19-25-15-14(17(30)26-19)23-11(8-22-15)7-21-10-3-1-9(2-4-10)16(29)24-12(18(31)32)5-6-13(27)28/h1-4,8,12,21H,5-7H2,(H,24,29)(H,27,28)(H,31,32)(H3,20,22,25,26,30)/i5+1,6+1,12+1,13+1,18+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OVBPIULPVIDEAO-BCTWCYHZSA-N
Általános leírás
Folic acid is a water-soluble vitamin B, which is also known as vitamin B9 or folate or pteroylglutamic acid. It is naturally found in leafy vegetables and fruits. It plays an important role in DNA synthesis and acts as a free radical scavenger.
Folic acid-(glutamic acid-13C5) is an isotope of vitamin B9 wherein all the five glutamate carbons are replaced by 13C6 carbon.
Alkalmazás
Folic acid-(glutamic acid-13C5) can be used as an analytical standard for data interpretation in specific biological samples.
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Antioxidant treatment and prevention of human sperm DNA fragmentation: role in health and fertility
Handbook of Fertility, 12, 397-410 (2015)
Chemopreventive Role of Dietary Phytochemicals in Colorectal Cancer
Advances in Molecular Toxicology, 12, 69-121 (2018)