Fontos dokumentumok
81845
Propidium iodide
≥94% (HPLC)
Szinonimák:
3,8-Diamino-5-[3-(diethylmethylammonio)propyl]-6-phenylphenanthridinium diiodide
Teszt
≥94% (HPLC)
Forma
powder
mp
220-225 °C (dec.) (lit.)
fluoreszcencia
λex 482 nm; λem 608 nm (pH 7.2)
λex 540 nm; λem 608 nm (bound to DNA)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[I-].[I-].CC[N+](C)(CC)CCC[n+]1c(-c2ccccc2)c3cc(N)ccc3c4ccc(N)cc14
InChI
1S/C27H33N4.2HI/c1-4-31(3,5-2)17-9-16-30-26-19-22(29)13-15-24(26)23-14-12-21(28)18-25(23)27(30)20-10-7-6-8-11-20;;/h6-8,10-15,18-19,29H,4-5,9,16-17,28H2,1-3H3;2*1H/q+1;;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XJMOSONTPMZWPB-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
Alkalmazás
- to stain DNA in cell cycle analysis
- to stain cells and cell nuclei
- for the preparation of propidium iodide (PI)stock solution
- to stain cells for flow cytometry
Tulajdonságok és előnyök
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Muta. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Apoptosis regulation involves multiple pathways and molecules for cellular homeostasis.
Related Content
Three-dimensional (3D) printing of biological tissue is rapidly becoming an integral part of tissue engineering.