Fontos dokumentumok
CLS354236
Corning® Collagen I
from rat(tail, Natural), pack of 100 mg
Szinonimák:
Collagen Type I, Corning Collagen
Méret kiválasztása
1 EACH
104 400,00 Ft
104 400,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
1 EACH
104 400,00 Ft
About This Item
UNSPSC kód:
12352202
NACRES:
NA.7
104 400,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
biológiai forrás
rat (tail, Natural)
kiszerelés
pack of 100 mg
gyártó/kereskedő neve
Corning 354236
Általános leírás
Corning Collagen I, rat tail, 100mg, is used either as a thin layer on tissue-culture surfaces to enhance cell attachment and proliferation, or as a gel to promote expression of cell-specific morphology and function.
Source
Rat Tail Tendon
Quality
Purity = 90% by SDS-PAGE
Tested for: ability to promote attachment and spreading of HT-1080 human fibrosarcoma cells
Forms firm gel up to a dilution of 1:10; further dilution will decrease rigidity of gel
Tested and found negative for bacteria, fungi, and mycoplasma
Formulation
Liquid in 0.02 N acetic acid, concentration range 3-4mg/ mL
Preparation and Storage
Stable for at least three months at 2° to 8°C. Do not freeze.
Handling
Effective as a gel or thin coating at a recommended concentration of 5-10μg/cm² of growth surface depending on cell type
Jogi információk
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)