C3867
Rat Collagen Type I
from rat tail, liquid, 4 mg/mL, suitable for cell culture
Szinonimák:
Collagen from rat tail, Col1a1
About This Item
Javasolt termékek
product name
Collagen, Type I solution from rat tail, BioReagent, suitable for cell culture, sterile-filtered
biológiai forrás
rat tail
Minőségi szint
leírás
Approx. 100mg/vial ((35 - 40 ml) )
sterilitás
sterile-filtered
termékcsalád
BioReagent
Teszt
>95% (SDS-PAGE)
form
liquid
molekulatömeg
apparent mol wt 115-130 kDa by SDS-PAGE (doublet)
apparent mol wt 215-235 kDa by SDS-PAGE (doublet)
kiszerelés
pkg of 1 vial
koncentráció
>0.5 mg/mL Biuret
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
felület bevonatolás
6‑10 μg/cm2
szennyeződések
Mycoplasma Test by Barile, none detected
oldhatóság
soluble, clear to hazy, colorless (solubilized in 0.02M acetic acid)
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
Kötési specifikusság
Peptide Source: Collagen
Peptide Source: Fibronectin
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Géninformáció
rat ... Col1a1(29393)
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
- Sourced from rat tail.
- Sterile-filtered to minimize contamination risks.
- Suitable for a wide range of cell culture applications.
- Provides optimal surface coverage (6-10 μg/cm2) for promoting cell adhesion and proliferation.
Elkészítési megjegyzés
SDS polyacrylamide gel electrophoresis analysis shows the typical band pattern for Type I collagen, with a doublet at apparent molecular weights of 115 and 130kDa and another doublet at 215 and 235kDa. Based on this analysis, the purity of the collagen sample is >95%.
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Cikkek
The extracellular matrix (ECM) is secreted by cells and surrounds them in tissues.