Fontos dokumentumok
S7951
Ovalbumin (257-264) chicken
≥97% (HPLC), lyophilized powder, antigenic peptide
Szinonimák:
L-seryl-L-isoleucyl-L-isoleucyl-L-asparaginyl-L-phenylalanyl-L-a-glutamyl-L-lysyl- L-Leucine trifluoroacetate, OVA (257 - 264), SIINFEKL trifluoroacetate salt, Ser-Ile-Ile-Asn-Phe-Glu-Lys-Leu trifluoroaceate, pOV8
About This Item
Javasolt termékek
product name
Ovalbumin (257-264) chicken, ≥97% (HPLC)
Minőségi szint
Teszt
≥97% (HPLC)
form
lyophilized powder
szín
white to off-white
oldhatóság
H2O: >1 mg/mL
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
OC(=O)C(F)(F)F.CC[C@H](C)[C@H](NC(=O)[C@@H](N)CO)C(=O)N[C@@H]([C@@H](C)CC)C(=O)N[C@@H](CC(N)=O)C(=O)N[C@@H](Cc1ccccc1)C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C45H74N10O13.C2HF3O2/c1-7-25(5)36(55-44(66)37(26(6)8-2)54-38(60)28(47)23-56)43(65)52-32(22-34(48)57)42(64)51-31(21-27-14-10-9-11-15-27)41(63)50-30(17-18-35(58)59)40(62)49-29(16-12-13-19-46)39(61)53-33(45(67)68)20-24(3)4;3-2(4,5)1(6)7/h9-11,14-15,24-26,28-33,36-37,56H,7-8,12-13,16-23,46-47H2,1-6H3,(H2,48,57)(H,49,62)(H,50,63)(H,51,64)(H,52,65)(H,53,61)(H,54,60)(H,55,66)(H,58,59)(H,67,68);(H,6,7)/t25-,26-,28-,29-,30-,31-,32-,33-,36-,37-;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BRUCWCULSHVYBQ-VPZPQSBKSA-N
Amino Acid Sequence
Alkalmazás
- to sensitize mice to generate an asthmatic model
- in the stimulation of splenocytes
- for treating dendritic cells to be used as a positive control in cross-presentation studies
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 1
Cikkek
Bioactive small molecules for immune system signaling target identification/validation and antibiotics, antivirals, and antifungals offered.