Fontos dokumentumok
UC167
Oxidized Nifedipine
powder, ~95% (HPLC)
Szinonimák:
2,6-Dimethyl-4-(2´-nitrophenyl)-3,5-pyridinecarboxylic acid dimethyl ester
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
~95% (HPLC)
Forma
powder
szín
yellow
mp
100-105 °C
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
COC(=O)c1c(C)nc(C)c(C(=O)OC)c1-c2ccccc2[N+]([O-])=O
InChI
1S/C17H16N2O6/c1-9-13(16(20)24-3)15(14(10(2)18-9)17(21)25-4)11-7-5-6-8-12(11)19(22)23/h5-8H,1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UMQHJQGNGLQJPF-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- to study enzyme kinetics using UV high-performance liquid chromatography (UV-HPLC)
- as a standard in calibration curve preparation in high-performance liquid chromatography (HPLC) for the quantification of cytochrome P450 3A4 (CYP3A4)-mediated nifedipine oxidation in human microsomes
- in nifedipine metabolism activity assay of Hep G2 cells transfected with hepatocyte nuclear factor-1α(HNF1α)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)