Fontos dokumentumok
D-039
N-Desethylamodiaquine dihydrochloride solution
1.0 mg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
Minőségi szint
Forma
liquid
Jellemzők
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
kiszerelés
ampule of 1 mL
gyártó/kereskedő neve
Cerilliant®
koncentráció
1.0 mg/mL in methanol (as free base)
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
single component solution
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
ClC1=CC=C(C(NC2=CC=C(O)C(CNCC)=C2)=CC=N3)C3=C1.Cl.Cl
InChI
1S/C18H18ClN3O.2ClH/c1-2-20-11-12-9-14(4-6-18(12)23)22-16-7-8-21-17-10-13(19)3-5-15(16)17;;/h3-10,20,23H,2,11H2,1H3,(H,21,22);2*1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BCYBRFGUODDEGH-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes,Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
49.5 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
9.7 °C - closed cup