O8757
Ofloxacin
fluoroquinolone antibiotic
Szinonimák:
Dextrofloxacin
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
Teszt
≥99% (HPLC)
form
powder
oldhatóság
1 M NaOH: soluble 50 mg/mL
antibiotikus hatásspektrum
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
mycobacteria
Hatásmechanizmus
DNA synthesis | interferes
enzyme | inhibits
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C18H20FN3O4/c1-10-9-26-17-14-11(16(23)12(18(24)25)8-22(10)14)7-13(19)15(17)21-5-3-20(2)4-6-21/h7-8,10H,3-6,9H2,1-2H3,(H,24,25)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GSDSWSVVBLHKDQ-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... CSNK2A1(1457) , KCNH1(3756)
rat ... Gabra1(29705)
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 2