Fontos dokumentumok
E2000000
Ethionamide
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
2-Ethyl-4-pyridinecarbothioamide
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
ethionamide
gyártó/kereskedő neve
EDQM
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CCc1cc(ccn1)C(N)=S
InChI
1S/C8H10N2S/c1-2-7-5-6(8(9)11)3-4-10-7/h3-5H,2H2,1H3,(H2,9,11)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AEOCXXJPGCBFJA-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)