Merck
722782
Sigma-Aldrich
trans, trans-9,12-Octadecadienoic acid-14,15,16,17,18-13C5
99 atom % 13C, 95% (CP)
Szinonimák:
Linolelaidic acid-14,15,16,17,18-13C5
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
13C5C13H32O2
Molekulatömeg:
285.41
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352002
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
99 atom % 13C
Teszt
95% (CP)
Forma
liquid
tömegeltolódás
M+5
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[13CH3][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2]\C=C\C\C=C\CCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C18H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h6-7,9-10H,2-5,8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b7-6+,10-9+/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OYHQOLUKZRVURQ-ILYWMOLBSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)